Beskrivning
- Korrosionsbeständiga klämmor i rostfritt stål ger utmärkt kemisk beständighet, hållbarhet och kan autoklaveras. Nickelpläterade zinkklämmor erbjuder hög draghållfasthet till ett ekonomiskt pris.
- Förhindra olyckor i labbet! Mångsidiga LabJaws-klämmor för flera ändamål håller säkert glasvaror och oregelbundet formade föremål. Välj från en mängd olika greppstorlekar, stiftstilar och justeringstyper.
- Välj bland en mängd specialiserade LabJaws-klämmor med justerbara funktioner för att ge en exakt passform för laboratorieartiklar som termometrar, termoelement, kolonner, trattar och rundbottnade kolvar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kedjeklämma |
| Material | Nickelpläterad |
| Beskrivning | Klämma, Specialitet, Kedja, CLS-CHNEXZL |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Längd (engelska) | 15,12 tum. |
| Längd (engelska) Arm | 12 000 in. |
| Längd (metrisk) | 384.00 mm |
| Längd (metrisk) arm | 305 mm |
| Storlek | Betydande |
| Storlek (metriskt) grepp | 35 till 280 mm |