Läs mer
OHAUS™ Kedjeklämma
Produktkod. 15792279 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Betydande
Material:
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Längd (metrisk) arm:
127 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Storlek Material Längd (metrisk) arm Dimensione della confezione
15792279 Liten Nickelpläterad 127 mm Varje
15732309 Betydande Nickelpläterad 127 mm Varje
15742309 Betydande Nickelpläterad 305 mm Varje
15782269 Betydande Rostfritt stål 127 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15792279 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30392235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.00 SEK
    555.40 SEK / Paket med 1
    Save 211.60 SEK
    27% Av
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
OHAUS™ Chain Clamp är designad för att säkert greppa och placera en mängd olika laboratorieglas.
  • Korrosionsbeständiga klämmor i rostfritt stål ger utmärkt kemisk beständighet, hållbarhet och kan autoklaveras. Nickelpläterade zinkklämmor erbjuder hög draghållfasthet till ett ekonomiskt pris.
  • Förhindra olyckor i labbet! Mångsidiga LabJaws-klämmor för flera ändamål håller säkert glasvaror och oregelbundet formade föremål. Välj från en mängd olika greppstorlekar, stiftstilar och justeringstyper.
  • Välj bland en mängd specialiserade LabJaws-klämmor med justerbara funktioner för att ge en exakt passform för laboratorieartiklar som termometrar, termoelement, kolonner, trattar och rundbottnade kolvar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Typ Kedjeklämma
Material Nickelpläterad
Beskrivning Klämma, Specialitet, Kedja, CLS-CHAINZM
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (engelska) 7,40 tum.
Längd (engelska) Arm 5 000 tum.
Längd (metrisk) 188.00 mm
Längd (metrisk) arm 127 mm
Storlek Liten
Storlek (metriskt) grepp 35 till 170 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.