Läs mer
R&L Enterprises™ Kedjeklämmor
Produktkod. 12936826 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
0 till 150 mm i diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12936826 0 till 150 mm i diameter Varje
1 options
Produktkod. 12936826
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stöd för artiklar från 0 till 150 mm i diameter. R&L Enterprises™ Kedjeklämmor har käftar som dras åt med hjälp av en spännskruv med plasthuvud.
  • Skaftdiameter 10 mm
  • Axel och spännardelar är nickelpläterade
  • Kedjan är belagd med gummi
  • Med korkfodrade käkar
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Kedjeklämma
Material Gummitäckt kedja
Inkluderar Korkfodrade käftar
Storlek 0 till 150 mm i diameter