Läs mer
Sampling Systems™ Kedja och boja
Produktkod. 15889351 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
10m
25m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15889351 50 m 50m
15869351 10 m 10m
15879351 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15889351 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5070S50
Beräknad leverans: 23-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Chain and Shackle används för att sänka skopan på Enviro Dipper.
  • För användning med en Enviro Dipper
  • Konstruktion i rostfritt stål
Specifikationer
Produkttyp Kedja
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Enviro Dipper
Längd (metrisk) 50 m