Läs mer
mb2 Stol på hjul - Svart konstläder
Produktkod. 11913025
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
11913025 Svart
1 options
Produktkod. 11913025 Leverantör mb2 Leverantörsnummer AT1B1D1NE2SKAINOIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2860.00 SEK
    2814.44 SEK / Paket med 1
    Save 45.56 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stol på hjul - Normallyft - Permanent kontaktmekanism - svart konstläder
  • Stol i konstläder
  • Sits och rygg i svart konstläder klädd
  • Ryggstödsmekanism i höjd, djup och permanent kontakt justerbar och i alla lägen låsbar
  • Pneumatisk cylinder låg
  • 5-ekrad bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
  • Hjul på hårda golv.
Specifikationer
Produkttyp Kontakta Seat Chair
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Tillbaka stil Ergonomi
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 440 till 580 mm
Vikt (metrisk) 9,64 kg
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Ja
Fotstöd Nej
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Vinylklädsel
Typ av sittplatser Skrivbordshöjd