Läs mer
mb2 Stol på hjul – svart tygklädd – Asynkron mekanism
Produktkod. 11917274
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
11917274 Svart
1 options
Produktkod. 11917274 Leverantör mb2 Leverantörsnummer AT3XB2D1NE2D8033
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stol på hjul – Mid lift – Asynkron mekanism – svart tyg stoppat
  • Stol i tygsvart
  • Säte och rygg i blått tyg klädda
  • Asynkron mekanism, justerbart säte och ryggstöd
  • Pneumatisk cylinder Mid
  • 5-ekras bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
  • Hårdgolvshjul 50 mm
Specifikationer
Produkttyp Kontakt Sittstol
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Justerbar Höjd
Tillbaka stil Ergonomi
Höjd (metrisk) 660 mm
Håller 5 hjul
Sitthöjd 472 till 710 mm
Vikt (metrisk) 10.40 kg
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Ja
Fotstöd Nej
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Tyg
Typ av sittplatser Medelhög bänk