Läs mer
mb2 Stol på hjul - Svart tyg klädd
Beskrivning
- Stol i svart tyg
- Sits och rygg i svart tyg klädd
- Ryggstödsmekanism i höjd, djup och permanent kontakt justerbar och i alla lägen låsbar
- Pneumatisk cylinder låg
- 5-ekrad bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
- Hårda golvhjul.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kontakta Seat Chair |
| Färg | Svart |
| Justerbar (höjd) | Ja |
| Tillbaka stil | Ergonomi |
| Kvantitet | 1 st |
| Sitthöjd | 440 till 580 mm |
| Vikt (metrisk) | 9,64 kg |
| Med armstöd | Nej |
| Med ryggstöd | Ja |
| Med hjul | Ja |
| Visa mer |