Läs mer
mb2 Blå säten
Produktkod. 11977264
Change view
Höjd: 700mm
Produktkod.
11977264 Höjd: 700mm
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11977264 Leverantör mb2 Leverantörsnummer AT3XB2D1NE2D6016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3460.00 SEK
    3313.78 SEK / Paket med 1
    Save 146.22 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Chair on castors - Mid lift - Asynchronous mecanism - blue fabric upholstered
  • Chair in fabric blue
  • Seat and back in blue fabric upholstered
  • Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
  • Pneumatic cylinder Mid
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • Hard floor castors 50 mm
Specifikationer
Produkttyp Högformad stol
Färg Blått
Justerbar (höjd) Yes
Justerbar Height
Tillbaka stil Ergonomic
Höjd (metrisk) 700 mm
Håller 5 hjul
Sitthöjd 472 to 710 mm
Vikt (metrisk) 10.40 kg
Med armstöd No
Med ryggstöd Yes
Med hjul Yes
Fotstöd No
Med svankstöd No
Med Tilt Yes
Material Fabric
Typ av sittplatser Medium Bench Height