Läs mer
mb2 Stol på glid - svart konstläder - Asynkron mekanism med sätesöversättning - Fotstöd
:
Konstläder, Fotstöd
Beskrivning
- Stol i svart konstläder
- Sits och rygg i svart konstläder klädd
- Asynkron mekanism, justerbar sits och ryggstöd med sätesförskjutning
- Pneumatisk cylinder Hög
- Fotstöd
- 5-ekrad bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
- Glider
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kontakta Seat Chair |
| Färg | Svart |
| Justerbar (höjd) | Ja |
| Tillbaka stil | Ergonomi |
| Kvantitet | 1 st |
| Sitthöjd | 680 till 890 mm |
| Vikt (metrisk) | 16.76 kg |
| Med armstöd | Nej |
| Med ryggstöd | Ja |
| Med hjul | Ja |
| Visa mer |