Läs mer
mb2 Stol på glid - svart konstläder - Asynkron mekanism med sätesöversättning
:
Konstläder, översättning av säte
Beskrivning
- Stol i svart konstläder
- Sits och rygg i svart konstläder klädd
- Asynkron mekanism, justerbar sits och ryggstöd med sätesförskjutning
- Pneumatisk cylinder mitt
- 5-ekrad bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
- Glider
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kontakta Seat Chair |
| Färg | Svart |
| Justerbar (höjd) | Ja |
| Tillbaka stil | Ergonomi |
| Kvantitet | 1 st |
| Sitthöjd | 510 till 690 mm |
| Vikt (metrisk) | 14.94 kg |
| Med armstöd | Nej |
| Med ryggstöd | Ja |
| Med hjul | Ja |
| Visa mer |