Läs mer
mb2 Stol på glid - Svart tyg klädd - Asynkron mekanism - Hög gaslyft och fotstöd
Produktkod. 30130626
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
30130626 1 st
1 options
Produktkod. 30130626 Leverantör mb2 Leverantörsnummer AT3XB3C1BD1E3/8033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3685.00 SEK
    3572.57 SEK / Paket med 1
    Save 112.43 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stol på glid - Högt lyft och fotstöd - Asynkron mekanism - svart tyg klädd
  • Stol i svart tyg
  • Sits och rygg i svart tyg klädd
  • Asynkron mekanism, justerbar sits och ryggstöd
  • Pneumatisk cylinder låg
  • Fotstöd
  • 5-ekrad bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
  • Glider
Specifikationer
Produkttyp Kontakta Seat Chair
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Tillbaka stil Ergonomi
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 590 till 860 mm
Vikt (metrisk) 12.04 kg
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Nej
Fotstöd Ja
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Tyg
Typ av sittplatser Hög bänkhöjd