Läs mer
mb2 Stol på glid - Svart tyg klädd - High Lift
Produktkod. 30130628
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
30130628 1 st
1 options
Produktkod. 30130628 Leverantör mb2 Leverantörsnummer AT1B3C1BD1E3/8033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3240.00 SEK
    3139.55 SEK / Paket med 1
    Save 100.45 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stol på glid - höglyft och fotstöd - Permanent kontaktmekanism - svart tyg klädd
  • Stol i svart tyg
  • Sits och rygg i svart tyg klädd
  • Ryggstödsmekanism i höjd, djup och permanent kontakt justerbar och i alla lägen låsbar
  • Pneumatisk cylinder mitt
  • Fotstöd
  • 5-ekrad bas injicerad i nylon och glasfiber förstärkt med en galvaniserad stålring.
  • Glider
Specifikationer
Produkttyp Pall med rygg
Färg Svart
Justerbar (höjd) Ja
Tillbaka stil Ergonomi
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 570 till 847 mm
Vikt (metrisk) 11.48 kg
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Ja
Med hjul Nej
Fotstöd Ja
Med svankstöd Nej
Med Tilt Ja
Material Tyg
Typ av sittplatser Hög bänkhöjd