Läs mer
Chalcogran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309090
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309090 1 ml
1 options
Produktkod. 30309090 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11078000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chalcogran
CAS 38401-84-2
Analyt- eller komponentnamn Chalcogran
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H16 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane, 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]nonane, Chalcogran
InChI formel InChI=1S/C9H16O2/c1-2-8-4-6-9(11-8)5-3-7-10-9/h8H,2-7H2,1H3
LEDER CCC1CCC2(CCCO2)O1
IUPAC-namn 2-ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonane
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 156.2221
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 156.115 g/mol