Läs mer
Chalcogran, 96%, blandning av isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15761769 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15761769 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15761769 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461410010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38401-84-2 | C9H16O2 | 156.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chalcogran
CAS 38401-84-2
Kvantitet 1 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Molekylformel C9H16O2
Synonym 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4-nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonan, ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4-nonane, 8-ethyl-4,9-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4,4 nonane, 1,6-dioxaspiro 4.4 nonane, 2-ethyl, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4.4 nonane #, 2-ethyl-1,6-dioxaspiro 4,4 nonane gc
Kokpunkt 67.0°C to 69.0°C
InChI-nyckel DCWKALWZHORJAO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1CCC2(O1)CCCO2
IUPAC-namn 2-etyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonan
Molekylvikt (g/mol) 156.22
PubChem CID 581383
Formel vikt 156.22
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.