Läs mer
Chalcone, 97 %
Produktkod. 10496990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10496990 100 g Plastflaska 100g
10143590 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10496990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159431000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-41-7 | C15H12O | 208,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-41-7
Molekylformel C15H12O
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00003082
InChI-nyckel DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Synonym chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenone
PubChem CID 637760
ChEBI CHEBI:48965
LEDER O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chalcone
Namnnotering 97%
Smältpunkt 53,0 °C till 58,0 °C
Färg Gult
Kokpunkt 345,0 °C till 348,0 °C
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCOC6H5
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, 478
Merck Index 15, 2036
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i eter, kloroform, bensen och koldisulfid, lätt lösliga i alkohol
IUPAC-namn (2E)-1,3-difenylprop-2-en-1-on
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.