Läs mer
Nabertherm™ Kammarugn LF 1300-serien med C540-styrenhet
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 L
30 L
60 L
120 L
Beskrivning
- Maximal temperatur: 1300 °C
- Dubbla skalhus med bakventilation, ger låga skaltemperaturer
- Femsidig uppvärmning för mycket god temperaturjämnhet
- Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
- Styrenheten monterad på ugnsdörren och avtagbar för bekväm användning
- Skydd av bottenvärme och plan staplingsyta tillhandahålls av inbäddad SiC-plåt i golvet
- Högkvalitativ oklassificerad fiberisolering med hörnstenar för kortare uppvärmnings- och nedkylningstider
- Dörr med tegel-på-tegel tätning, handmonterad
- Korta uppvärmningstider på grund av hög installerad effekt
- Sidoventil med bypass-anslutning för avgasrör
- Självbärande båge för hög stabilitet och största möjliga skydd mot damm
- Snabblås på dörren
- Fritt justerbart luftglidintag i ugnsgolv
- Stativ ingår
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | C540 |
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 320 x 320 x 320 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 930 x 700 x 1285 mm |
| Vikt (metrisk) | 200 kg |