Läs mer
Nabertherm™ Kammarugn LF 1400-serien med C540-styrenhet
Produktkod. 17377939 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 l
30 l
60 l
120 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17377939 30 l
17337939 15 l
17317949 60 l
17357949 120 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17377939 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer LF0342NMNE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kombinerad isolering av eldfast tegel i hörnen och låg värmelagring och snabbt kylande fibermaterial. Med ett brett utbud av tillvalsutrustning kan dessa kammarugnar anpassas optimalt till dina processer.
  • Maximal temperatur: 1400 °C
  • Dubbla skalhus med bakventilation, ger låga skaltemperaturer
  • Femsidig uppvärmning för mycket god temperaturjämnhet
  • Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
  • Styrenheten monterad på ugnsdörren och avtagbar för bekväm användning
  • Skydd av bottenvärme och plan staplingsyta tillhandahålls av inbäddad SiC-plåt i golvet
  • Högkvalitativ oklassificerad fiberisolering med hörnstenar för kortare uppvärmnings- och nedkylningstider
  • Dörr med tegel-på-tegel tätning, handmonterad
  • Korta uppvärmningstider på grund av hög installerad effekt
  • Sidoventil med bypass-anslutning för avgasrör
  • Självbärande båge för hög stabilitet och största möjliga skydd mot damm
  • Snabblås på dörren
  • Fritt justerbart luftglidintag i ugnsgolv
  • Stativ ingår
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
Specifikationer
Controllertyp C540
Kapacitet (metrisk) 30 l
Temperatur (metrisk) 1400 °C
Mått (D x B x H) Inredning 320 x 320 x 320 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 930 x 700 x 1285 mm
Vikt (metrisk) 200 kg