Läs mer
Nabertherm™ Kammarugn LH 1200-serien med B500-styrenhet
Produktkod. 17347969 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 l
30 l
60 l
120 l
216 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17347969 120 l
17367949 15 l
17327959 30 l
17387959 60 l
17307979 216 l
5 options
Produktkod. 17347969
Brand: Nabertherm™ LH1222NKNE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust isolering av lätt eldfast tegel. Med ett brett utbud av tillvalsutrustning kan dessa kammarugnar anpassas optimalt till dina processer.
  • Maximal temperatur: 1200 °C
  • Dubbla skalhus med bakventilation, ger låga skaltemperaturer
  • Femsidig uppvärmning för mycket god temperaturjämnhet
  • Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
  • Styrenheten monterad på ugnsdörren och avtagbar för bekväm användning
  • Skydd av bottenvärme och plan staplingsyta tillhandahålls av inbäddad SiC-plåt i golvet
  • Flerskiktig, fiberfri isolering av lätt eldfast tegel och speciell reservisolering
  • Dörr med tegel-på-tegel tätning, handmonterad
  • Korta uppvärmningstider på grund av hög installerad effekt
  • Sidoventil med bypass-anslutning för avgasrör
  • Självbärande båge för hög stabilitet och största möjliga skydd mot damm
  • Snabblås på dörren
  • Fritt justerbart luftglidintag i ugnsgolv
  • Stativ ingår
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
Specifikationer
Controllertyp B500
Kapacitet (metrisk) 120 l
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Mått (D x B x H) Inredning 500 x 500 x 500 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 1170 x 880 x 1465 mm
Vikt (metrisk) 410 kg