Description
- Maximal temperatur: 1200 °C
- Dubbla skalhus med bakventilation, ger låga skaltemperaturer
- Femsidig uppvärmning för mycket god temperaturjämnhet
- Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
- Styrenheten monterad på ugnsdörren och avtagbar för bekväm användning
- Skydd av bottenvärme och plan staplingsyta tillhandahålls av inbäddad SiC-plåt i golvet
- Flerskiktig, fiberfri isolering av lätt eldfast tegel och speciell reservisolering
- Dörr med tegel-på-tegel tätning, handmonterad
- Korta uppvärmningstider på grund av hög installerad effekt
- Sidoventil med bypass-anslutning för avgasrör
- Självbärande båge för hög stabilitet och största möjliga skydd mot damm
- Snabblås på dörren
- Fritt justerbart luftglidintag i ugnsgolv
- Stativ ingår
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
Specifications
Specifications
| Controllertyp | B500 |
| Kapacitet (metrisk) | 60 l |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 400 x 400 x 400 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 1070 x 780 x 1365 mm |
| Vikt (metrisk) | 300 kg |