Läs mer
Nabertherm™ Kammarugn LH 1300-serien med C540-styrenhet
Produktkod. 17357959 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 L
30 L
60 L
120 L
216 L
Produktkod. 17357959
Brand: Nabertherm™ LH0332NMNE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust isolering av lätt eldfast tegel. Med ett brett utbud av tillvalsutrustning kan dessa kammarugnar anpassas optimalt till dina processer.
  • Maximal temperatur: 1300 °C
  • Dubbla skalhus med bakventilation, ger låga skaltemperaturer
  • Femsidig uppvärmning för mycket god temperaturjämnhet
  • Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
  • Styrenheten monterad på ugnsdörren och avtagbar för bekväm användning
  • Skydd av bottenvärme och plan staplingsyta tillhandahålls av inbäddad SiC-plåt i golvet
  • Flerskiktig, fiberfri isolering av lätt eldfast tegel och speciell reservisolering
  • Dörr med tegel-på-tegel tätning, handmonterad
  • Korta uppvärmningstider på grund av hög installerad effekt
  • Sidoventil med bypass-anslutning för avgasrör
  • Självbärande båge för hög stabilitet och största möjliga skydd mot damm
  • Snabblås på dörren
  • Fritt justerbart luftglidintag i ugnsgolv
  • Stativ ingår
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
Specifikationer
Controllertyp C540
Kapacitet (metrisk) 30 L
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Mått (D x B x H) Inredning 320 x 320 x 320 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 930 x 700 x 1285 mm
Vikt (metrisk) 200 kg