Learn More
Beschreibung
- Maxtemperatur: 1300 °C
- Dubbel skalhus med bakre ventilation, ger låga skaltemperaturer
- Femsidig uppvärmning för mycket god temperaturjämnhet
- Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
- Styret monterat på pannans dörr och avtagbart för bekväm användning
- Skydd av bottenvärme och plan staplingsyta ges av inbäddad SiC-platta i golvet
- Flerskikt, fiberfri isolering av lätta eldfasta tegelstenar och speciell reservisolering
- Dörr med tegel-mot-tegel-tätning, handmonterad
- Korta uppvärmningstider på grund av hög installerad effekt
- Sidoventil med bypassanslutning för avgasrör
- Självstödjande valv för hög stabilitet och största möjliga skydd mot damm
- Snabblås på dörren
- Fritt justerbart luftintag i pannans golv
- Tribunen inkluderad
- Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Spezifikation
Spezifikation
| Controllertyp | C540 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 250 x 250 x 250 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 860 x 680 x 1215 mm |
| Vikt (metrisk) | 170 kg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?