Beskrivning
- Maximal temperatur: 1400 °C
- Dubbla skalhus med bakventilation, ger låga skaltemperaturer
- Femsidig uppvärmning för mycket god temperaturjämnhet
- Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
- Styrenheten monterad på ugnsdörren och avtagbar för bekväm användning
- Skydd av bottenvärme och plan staplingsyta tillhandahålls av inbäddad SiC-plåt i golvet
- Flerskiktig, fiberfri isolering av lätt eldfast tegel och speciell reservisolering
- Dörr med tegel-på-tegel tätning, handmonterad
- Korta uppvärmningstider på grund av hög installerad effekt
- Sidoventil med bypass-anslutning för avgasrör
- Självbärande båge för hög stabilitet och största möjliga skydd mot damm
- Snabblås på dörren
- Fritt justerbart luftglidintag i ugnsgolv
- Stativ ingår
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B500 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Temperatur (metrisk) | 1400 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 250 x 250 x 250 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 860 x 680 x 1215 mm |
| Vikt (metrisk) | 170 kg |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?