Läs mer
Nabertherm™ Kammarugn N-serien
Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 L
30 L
61 L
87 L
Controllertyp:
B500
C540
Beskrivning
- Kompakt, robust design
- Tresidig uppvärmning: från både sidoväggar och botten
- Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
- Bottenvärme skyddad av värmeledande SiC-plattor
- Den övre dörrkarmen i rostfritt stål skyddar ugnsstrukturen när ugnen öppnas varm
- Basram ingår i leveransen, (N 7/H utformad som bordsmodell)
- Avgasöppning i ugnens sida, eller på bakväggen av kammarugnen i N 31/H-modellerna och högre
- Temperaturjämnhet upp till +/- 10 °C enligt DIN 17052-1
- Låg energiförbrukning tack vare flerskiktsisolering
- Gasfjäderdämpare gör det enkelt att öppna och stänga dörren
- Värmebeständig zinkfärg för skydd av dörr och dörrkarm (för modell N81 och större)
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | C540 |
| Kapacitet (metrisk) | 87 L |
| Typ | Kammarugn |
| Temperaturenhetlighet | ±10 °C |