Läs mer
Nabertherm™ Kammarugn N-serien
Produktkod. 17398019 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 l
30 l
61 l
87 l
Controllertyp:
B500
C540
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Controllertyp
17398019 9 l B500
17388029 30 l C540
17328039 61 l C540
17338039 87 l C540
17348039 87 l B500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17398019 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer N01H1NKNA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54530.00 SEK
    50468.52 SEK / Paket med 1
    Save 4061.48 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Universella kammarugnar med strålningsvärme speciellt utformade för att tåla tung användning i värmebehandlingsverkstaden. Särskilt användbar för processer som verktygstillverkning eller för härdningsjobb.
  • Kompakt, robust design
  • Tresidig uppvärmning: från både sidoväggar och botten
  • Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
  • Bottenvärme skyddad av värmeledande SiC-plattor
  • Den övre dörrkarmen i rostfritt stål skyddar ugnsstrukturen när ugnen öppnas varm
  • Basram ingår i leveransen, (N 7/H utformad som bordsmodell)
  • Avgasöppning i ugnens sida, eller på bakväggen av kammarugnen i N 31/H-modellerna och högre
  • Temperaturjämnhet upp till +/- 10 °C enligt DIN 17052-1
  • Låg energiförbrukning tack vare flerskiktsisolering
  • Gasfjäderdämpare gör det enkelt att öppna och stänga dörren
  • Värmebeständig zinkfärg för skydd av dörr och dörrkarm (för modell N81 och större)
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp B500
Kapacitet (metrisk) 9 l
Typ Kammarugn
Temperaturenhetlighet ±10 °C