Läs mer
Nabertherm™ Kammarugn N-serien
Produktkod. p-7236204 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 L
30 L
61 L
87 L
Controllertyp:
B500
C540
Produktkod. 17398019
Brand: Nabertherm™ N01H1NKNA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universella kammarugnar med strålningsvärme speciellt utformade för att tåla tung användning i värmebehandlingsverkstaden. Särskilt användbar för processer som verktygstillverkning eller för härdningsjobb.
  • Kompakt, robust design
  • Tresidig uppvärmning: från både sidoväggar och botten
  • Värmeelement på stödrör säkerställer fri värmestrålning och lång livslängd
  • Bottenvärme skyddad av värmeledande SiC-plattor
  • Den övre dörrkarmen i rostfritt stål skyddar ugnsstrukturen när ugnen öppnas varm
  • Basram ingår i leveransen, (N 7/H utformad som bordsmodell)
  • Avgasöppning i ugnens sida, eller på bakväggen av kammarugnen i N 31/H-modellerna och högre
  • Temperaturjämnhet upp till +/- 10 °C enligt DIN 17052-1
  • Låg energiförbrukning tack vare flerskiktsisolering
  • Gasfjäderdämpare gör det enkelt att öppna och stänga dörren
  • Värmebeständig zinkfärg för skydd av dörr och dörrkarm (för modell N81 och större)
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp B500
Kapacitet (metrisk) 9 L
Typ Kammarugn
Temperaturenhetlighet ±10 °C
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt