Läs mer
CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylammonio]-propane- Sulfonate), Millipore™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl)-Dimethylammonio]-Propane- Sulfonate) |
| CAS | 75621-03-3 |
| Smältpunkt | 157°C |
| Koncentration | 6 mM |
| Kvantitet | 10 g |
| MDL-nummer | MFCD00012116 |
| Synonym | CHAPS, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio] propane sulfonate), 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, CHAPS, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 614.88 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl)- dimethylammonio]-propane- sulphonate) for biochemistry
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonate