Läs mer
Melford KAPITEL
Produktkod. 30018161
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018161 5 g
30018157 1 g
30018159 1 kg
30018158 10 g
30018160 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30018161 Leverantör Melford Leverantörsnummer C410105.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Zwitterjonisk, icke-denaturerande detergent för solubilisering av membranproteiner.
  • CAS-nummer: 75621-03-3
  • Molekylformel:C32H58N2SO7​​
  • Molekylvikt: 614,9
Specifications
CAS 75621-03-3
Molekylformel C32H58N2O7S
Kvantitet 5 g