Läs mer
CHAPS, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7026112
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11405017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21927.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHAPS,> -98%, C32H58N2O7S, CAS-nummer-75621-03-3, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimetylammonio]-1-propansulfonat, 25g, 614.88, H315-H319-H335, GHS H Statement H35use-H35-H3915 hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Buffert; zwitterjonisk icke-denaturerande detergent för solubilisering av membranproteiner CHAPS används i laboratoriet för att lösa upp biologiska makromolekyler såsom proteiner. Det fungerar som ett icke-denaturerande lösningsmedel som används vid rening av membranproteiner. Det är också användbart i kombination med nonjoniska rengöringsmedel som Triton X-100 . Vidare används det som en icke-denaturerande zwitterjonisk detergent för membranbiokemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationsbuffert
; zwitterjonisk icke-denaturerande detergent för solubilisering av membranproteiner CHAPS används i laboratoriet för att lösa upp biologiska makromolekyler såsom proteiner. Det fungerar som ett icke-denaturerande lösningsmedel som används vid rening av membranproteiner. Det är också användbart i kombination med nonjoniska rengöringsmedel som Triton X-100 . Vidare används det som en icke-denaturerande zwitterjonisk detergent för membranbiokemi.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anteckningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med oxidationsmedel, stark syra och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75621-03-3
Molekylformel C32H58N2O7S
Molekylvikt (g/mol) 614.883
MDL-nummer MFCD00012116
InChI-nyckel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC-namn 3-[dimetyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,1 2,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
LEDER CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CHAPS
Smältpunkt 156°C to 158°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 614.88
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CHAPS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: CHAPS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.