Allmän beskrivning
- CHAPS (3-((3-kolamidopropyl) dimetylammonio)-1-propansulfonat) är ett zwitterjoniskt icke-denaturerande tvättmedel
- Den är lämplig för tillämpningar som kräver skydd av naturlig proteinkonformation
Användningsområden
- CHAPS kan användas för solubilisering och rening av membranproteiner
- Det används också tillsammans med nonjoniska rengöringsmedel som Triton X-100
- Det kan användas som ett icke-denaturerande zwitterjoniskt tvättmedel för studier av membrankemi
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CHAPS |
| Smältpunkt | 267,2 °C till 271,4 °C |
| Färg | Vitt |
| Elementaranalys | 4,46 till 4,65 % N |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 15,2043 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer som metanol och etanol |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.