Läs mer
CHAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10834531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10834531 5 g Glasflaska 5g
10403320 25 g Glasflaska 25g
10882431 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10834531 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436550050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CHAPS, 3-[(3-kolamidopropyl)dimetylammonio]-1-propansulfonat, CAS # 75621-03-3, är en icke-denaturerande zwitterjonisk detergent som kan användas för att solubilisera membranproteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • CHAPS (3-((3-kolamidopropyl) dimetylammonio)-1-propansulfonat) är ett zwitterjoniskt icke-denaturerande tvättmedel
  • Den är lämplig för tillämpningar som kräver skydd av naturlig proteinkonformation
Användningsområden
  • CHAPS kan användas för solubilisering och rening av membranproteiner
  • Det används också tillsammans med nonjoniska rengöringsmedel som Triton X-100
  • Det kan användas som ett icke-denaturerande zwitterjoniskt tvättmedel för studier av membrankemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75621-03-3
Molekylformel C32H58N2O7S
Molekylvikt (g/mol) 614.9
MDL-nummer MFCD00012116
InChI-nyckel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC-namn 3-[dimetyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,1 2,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
LEDER CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CHAPS
Smältpunkt 267,2 °C till 271,4 °C
Färg Vitt
Elementaranalys 4,46 till 4,65 % N
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,2043
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer som metanol och etanol
Formel vikt 614.9
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.