Läs mer
Chaps, 99,8 %, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Produktkod. p-4405523 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
Produktkod. 11441851
Brand: MP Biomedicals 0219031901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 75621-03-3
Molekylformel C32H58N2O7S
Molekylvikt (g/mol) 614.883
InChI-nyckel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethyl- ammonio]-1-propane sulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC-namn 3-[dimetyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,1 2,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
LEDER CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chaps
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 0.998
Formel vikt 614.9
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CHAPS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: CHAPS