Läs mer
CHAPS, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481632 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481632 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11481632 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04808196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.00 SEK
    2523.81 SEK / 5g
    Save 126.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CHAPS,≥ 98 %, vitt pulver
  • CHAPS är användbart för att solubilisera membranproteiner.
  • Används ofta före elektrofores eftersom det i allmänhet inte denaturerar proteinerna.
  • CHAPS är ett Zwitterioniskt tvättmedel.
Specifikationer
Färg Vitt
CAS 75621-03-3
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 157 °C (dekomposition) (litteratur)
pH 4,0 till 7,0 (10 % vattenlösning)
Kvantitet 5 g
Molekylformel C32H58N2O7S
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, CHAPS hydrate
Löslighetsinformation Löslig i 10% vattenlösning. (Bokstavligen)
InChI-nyckel UMCMPZBLKLEWAF-BCTGSCMUSA-N
Molekylvikt (g/mol) 614.88
Procent renhet ≥98%