Läs mer
CHAPS, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15578264 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578264 100 g Poly Bottle Varje
1 options
Produktkod. 15578264 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 414502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CHAPS
CAS 75621-03-3
Förpackning Poly Bottle
Molekylformel C32H58N2O7S
Kvantitet 100 g
Densitet 1L = 0.00kg
Synonym 3-(3-cholamidopropyl)dimethylammonio-1-propanesulfonate
InChI-nyckel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
LEDER CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC-namn 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Formel vikt 614.89
Kvalitet Ultrapure Bioreagent