Läs mer
CHAPS (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10659163
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10659163 1 g Amber Glass 1g
10274723 5 g Amber Glass 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10659163 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP5711
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHAPS is a Zwitterionic detergent used for solubilizing membrane proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75621-03-3
Molekylformel C32H58N2O7S
Molekylvikt (g/mol) 614.883
InChI-nyckel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC-namn 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
LEDER CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Specifikationer
Abs. 0.1 max. (1%) at 260nm, 0.1 max. (1%) at 280nm
Kemiskt namn eller material CHAPS
Färg White
Fysisk form Solid
Smältpunkt 267°C
Kvantitet 1 g
Identifiering Pass Test
Förpackning Amber Glass
Analysprocentintervall ≥98 %
Merck Index 15, 2043
Formel vikt 614.9