Läs mer
CHAPS (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-25050
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10659163
Brand: Fisher BioReagents BP5711
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHAPS is a Zwitterionic detergent used for solubilizing membrane proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75621-03-3
Molekylformel C32H58N2O7S
Molekylvikt (g/mol) 614.883
InChI-nyckel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC-namn 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
LEDER CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Specifikationer
Abs. 0.1 max. (1%) at 260nm, 0.1 max. (1%) at 280nm
Kemiskt namn eller material CHAPS
Färg White
Fysisk form Solid
Smältpunkt 267°C
Kvantitet 1 g
Identifiering Pass Test
Förpackning Amber Glass
Analysprocentintervall ≥98 %
Merck Index 15, 2043
Formel vikt 614.9