Läs mer
Thermo Scientific™ CHAPSO (3-[(3-kolamidopropyl)dimetylammonio]-2-hydroxi-1-propansulfonat)
Produktkod. 30245085 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30245085 1 g
30245336 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30245085 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A65501
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CHAPSO, eller 3-[(3-kolamidopropyl)dimetylammonio]-2-hydroxi-1-propansulfonat, är ett zwitterjoniskt tvättmedel som vanligtvis används inom biokemisk och biofysisk forskning.
CHAPSO, eller 3-[(3-kolamidopropyl)dimetylammonio]-2-hydroxy-1-propansulfonat, är ett zwitterioniskt detergent som ofta används inom biokemisk och biofysisk forskning. Det används i stor utsträckning för membranproteinlöslighet, stabilisering och rening. CHAPSO är känt för sin mildhet och förmåga att bevara membranproteiners strukturella integritet och funktionalitet under extraktion. Dess unika egenskaper gör det lämpligt för en rad olika tillämpningar, inklusive proteinkristallisation, spektroskopi och studier av strukturbiologi. Med sina mångsidiga och effektiva löslighetsförmågor är CHAPSO ett värdefullt verktyg för forskare som arbetar med membranproteiner.
CHAPSO, eller 3-[(3-kolamidopropyl)dimetylammonio]-2-hydroxi-1-propansulfonat, är ett zwitterjoniskt tvättmedel som vanligtvis används inom biokemisk och biofysisk forskning. Det används i stor utsträckning för solubilisering, stabilisering och rening av membranprotein. CHAPSO är känt för sin mildhet och förmåga att bevara den strukturella integriteten och funktionaliteten hos membranproteiner under extraktion. Dess unika egenskaper gör den lämplig för en mängd olika applikationer, inklusive proteinkristallisation, spektroskopi och strukturbiologiska studier. Med sin mångsidiga och effektiva solubiliseringsförmåga är CHAPSO ett värdefullt verktyg för forskare som arbetar med membranproteiner.
Funktioner hos CHAPSO inkluderar:
•Zwitterjoniskt tvättmedel
• —Skonsam möjliggör bevarande av inhemsk konformation och aktivitet
• Avbryter effektivt lipid-proteininteraktioner
• Uppvisar låg kritisk micellkoncentration (CMC)
• Högren förening med låg UV-absorptionsförmåga
Egenskaper
•CMC: ( H2O ) ~8 mM (0,50%)
•Samlingsnummer: ( H2O ) -11
•Renhet: ≥99 % (genom HPLC-analys)
•pH: 5 –8 (1% lösning i vatten)
•Löslighet: ≥0,5 M (i vatten vid 20 ̊C)
•Fluorescens:< 10 % (0,1 % lösning i vatten vid 345 nm)
•Absorbans av en 1% lösning i vatten: 260 nm:< 0,06, 280 nm:< 0,04, 340 nm:< 0,02
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg White
Produkttyp Detergent
CAS 82473-24-3
Molekylformel C32H58N2O8S
Löslighet ≥0.5 M (in water at 20°C)
Innehåll och lagring Store below -20°C.
Form Lyophilized
Reagenstyp Detergent
Reningsmål Proteins
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 630.9
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.