Läs mer
Thermo Scientific™ CHAPSO (3-[(3-kolamidopropyl)dimetylammonio]-2-hydroxi-1-propansulfonat)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
CHAPSO, eller 3-[(3-kolamidopropyl)dimetylammonio]-2-hydroxy-1-propansulfonat, är ett zwitterioniskt detergent som ofta används inom biokemisk och biofysisk forskning. Det används i stor utsträckning för membranproteinlöslighet, stabilisering och rening. CHAPSO är känt för sin mildhet och förmåga att bevara membranproteiners strukturella integritet och funktionalitet under extraktion. Dess unika egenskaper gör det lämpligt för en rad olika tillämpningar, inklusive proteinkristallisation, spektroskopi och studier av strukturbiologi. Med sina mångsidiga och effektiva löslighetsförmågor är CHAPSO ett värdefullt verktyg för forskare som arbetar med membranproteiner.
CHAPSO:s funktioner inkluderar:
- Zwitterioniskt tvättmedel
- Varsamt—möjliggjorde bevarandet av inhemsk exteriör och aktivitet
- Stör effektivt lipid-protein-interaktioner
- Uppvisar låg kritisk micellkoncentration (CMC)
- Högrenhetsförening med låg UV-absorption
Egenskaper
- CMC: (H2O) ∼8 mM (0,50 %)
- Aggregatnummer: (H2O) ∼11
- Renhet: ≥99 % (enligt HPLC-analys)
- pH: 5 – 8 (1 % lösning i vatten)
- Löslighet: ≥0,5 M (i vatten vid 20 °C)
- Fluorescens: <10 % (0,1 % lösning i vatten vid 345 nm)
- Absorption av en lösning på 1 % i vatten: 260 nm: <0,06, 280 nm: <0,04, 340 nm: <0,02
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Produkttyp | Detergent |
| CAS | 82473-24-3 |
| Molekylformel | C32H58N2O8S |
| Löslighet | ≥0.5 M (in water at 20°C) |
| Innehåll och lagring | Store below -20°C. |
| Form | Lyophilized |
| Reagenstyp | Detergent |
| Reningsmål | Proteins |
| Kvantitet | 5 g |
| Visa mer |
Endast för forskning.