Specifications
| Kemiskt namn eller material | CHAPS |
| CAS | 75621-03-3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C32H58N2O7S |
| MDL-nummer | MFCD00012116 |
| Synonym | 3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propane sulfonate |
| InChI-nyckel | UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N |
| LEDER | CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C |
| IUPAC-namn | 3-[dimetyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,1 2,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 614.883 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- CHAPS
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: CHAPS