Läs mer
CHAPSO, MP Biomedicals
Produktkod. 17801391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17801391 5 g 5g
1 options
Produktkod. 17801391 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219032005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7445.00 SEK
    7092.38 SEK / 5g
    Save 352.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CHAPSO
CAS 75621-03-3
Kvantitet 5 g
Molekylformel C32H58N2O7S
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethyl- ammonio]-2-hydroxy-1-propane sulfonate
InChI-nyckel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
LEDER CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC-namn 3-[dimetyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,1 2,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Formel vikt 630.9