Läs mer
Träkol, Aktiverat, Pulver, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15537914 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15537914 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
1 options
Produktkod. 15537914 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 156001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Charcoal
Namnnotering Activated
CAS 7440-44-0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Molekylformel C
Kvantitet 500 g
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI-nyckel OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [C]
IUPAC-namn kol
Molekylvikt (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formel vikt 12.01
Kvalitet USP
Fysisk form Pulver