Beskrivning
250g, Plastic powder jar
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7440-44-0 |
| Smältpunkt | 3652°C |
| Färg | Black |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Molekylformel | C |
| MDL-nummer | 133992 |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 12g/mol |
| Fysisk form | Solid |