Läs mer
Charcoal, Technical, ActIVated for Gas Adsorption, 10-18 Mesh, Granular, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Especificaciones
Especificaciones
| Smältpunkt | 3652°C |
| Färg | Black |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 12g/mol |
| Fysisk form | Solid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido