Läs mer
Träkol, Tekniskt, Avfärgningspulver, Aktiverat, Fisher Chemical™
Produktkod. 10010050 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10010050
Brand: Fisher Chemical C/4040/65
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
MDL-nummer 133992
Specifikationer
Smältpunkt 3652°C
Färg Svart
Förpackning Plastfat
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 12g/mol
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Charcoal, Activated
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Självupphettande ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H252-Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.
Skyddsangivelse
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.