Läs mer
Träkol, Tekniskt, Avfärgningspulver, Aktiverat, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 3652 °C |
| Färg | Svart |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 12g/mol |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Charcoal, Activated
- Varning
- Självupphettande ämne Kategorija 2
- H252-Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.
- P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.