Läs mer
Träkol, Tekniskt, Avfärgningspulver, Aktiverat, Fisher Chemical™
Produktkod. 11478103 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11478103 500 g Pulverburk av plast 500g
10000050 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10010050 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478103 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/4040/53
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
MDL-nummer 133992
Specifikationer
Smältpunkt 3652 °C
Färg Svart
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 12g/mol
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aktivt kol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Självupphettande ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H252-Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.
Skyddsangivelse
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.