Läs mer
Charcoal, Technical, Powder, Wood, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
:
1kg, Plastic powder jar
Beskrivning
1kg, Plastic powder jar
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7440-44-0 |
| Färg | Black |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Molekylformel | C |
| MDL-nummer | 133992 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Fysisk form | Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Aktivt kol