Läs mer
Hirschmann™ Laddare 230V EU
Produktkod. 10156980
Change view
För användning med (utrustning):
Batteri 230V pipetus
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10156980 Batteri 230V pipetus Varje
1 options
Produktkod. 10156980 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9907503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 SEK
    1106.48 SEK / Paket med 1
    Save 363.52 SEK
    24% Av
I lager
Reservdelsladdare 230 Volt EU för allt nytt pipetus™ modeller och för opus™ .
  • Reservdelsladdare 230 Volt EU för allt nytt pipetus™ modeller och för opus™ .
Specifikationer
Produkttyp Laddare
För användning med (utrustning) Batteri 230V pipetus
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V