Läs mer
Eppendorf™ Laddarkarusell 2
Produktkod. 15741486 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Positioner:
6
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
15741486 6 Varje
1 options
Produktkod. 15741486 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3116000023
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Bär och laddar upp till sex Eppendorf Xplorer™ eller Xplorer plus™ modeller.
  • När karusellen används med extra laddare kan den bäras och laddas Multipette E3/E3x och Multipette stream/Xstream
  • Även perfekt för manuell Eppendorf pipetter när de används med valfria pipetthållare
  • Pipetthållare och laddningsskal är utbytbara, inga verktyg behövs
  • Handtag för enkel transport från bänk till bänk
  • Magnetisk strömkontakt för snabb och enkel anslutning
  • Intelligent laddningselektronik med liten strömadapter
  • Stora gummifötter skyddar karuseller från vätskor som spills på arbetsbänken
  • Sladdlindningsfunktion för oanvänd nätsladd
  • Inkluderar fyra utbytbara strömkontakter för olika länder, 100 st– 240 volt, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Laddningsställ för pipetter
Enheten håller Upp till sex Eppendorf Xplorer™ eller Xplorer plus™ modeller
För användning med (utrustning) 6 Eppendorf Xplorer™ eller Xplorer™ plus pipettrar
Modell Laddarkarusell 2
Positioner 6
Elektriska krav 100 - 240 V, 50/60 Hz