Learn More
Code Corporation™ Induktiv laddningsstation för streckkodsläsare CR2700
Product Code. 17904772
Change view
Click to view available options
Anslutningstyp:
USB
Product Code. Anslutningstyp
17904772 USB
1 options
Product Code. 17904772 Supplier Code Corporation™ Supplier No. 176519
Only null left
Add to basket
Add to basket
Håll din CR2700 laddad med denna induktiva laddstation.
  • Induktiv laddning eliminerar exponerad metall och relaterade kontaktfel orsakade av kemiska avtorkning
Specifications
Höjd (metrisk) 50.8 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 228.6 mm
Bredd (engelska) 9 tum
Djup (metriskt) 203.2 mm
Djup (engelska) 8 tum
Vikt (metrisk) 0.097 kg
För användning med (utrustning) CR2700 skanner
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20.32 cm
Typ Laddare
Anslutningstyp USB
Strömförsörjning 220/240 V
Alternativt artikelnummer CRA-A273-P4-C286