Läs mer
Invitrogen™ Chargeswitch™ Pro ET Removal Wash Buffer
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Chargeswitch™ Pro ET Removal Wash Buffer är en komponent i Chargeswitch™ Pro Filter Plasmid kit. Med endotoxinborttagningsbufferten kan endotoxinnivåerna av< 10 EU/ug kan uppnås och det kan användas i alla Chargeswitch™ Pro plasmider.
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Tvättbuffert |
| Innehåll och lagring | 500 ml tvättbuffert. Förvara (i rumstemperatur) |
| Isoleringsteknik | ChargeSwitch Kemi |
| Provtyp | DNA (plasmid) |
| Slutlig produkttyp | Plasmid-DNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Produktlinje | ChargeSwitch |
| Produkttyp | Pro ET Removal Wash Buffer |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |